Dimetridazol ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Purity: 97% CAS No.: 551-92-8 Molecular Formula: C5H7N3O2 Formula Weight: 141.13 Melting Point: 136-138° Beilstein Reference: 130665 Merck Reference: 14,3265 MDL No.: MFCD00047046
: 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
- :551-92-8
- :C₅H₇N₃O₂
- :MFCD00047046
- :141.13 g/mol
- :14,3265
- :136…138 °C
- :Raumtemperatur
- :209-001-2
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g