AuftragsverfolgungKontakt
Dimetridazol ≥97% | Avantor
Dimetridazol ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. L11303.06
Gesundheit
Dimetridazol ≥97%
Katalognr. L11303.06
CAS Nummer:  551-92-8
Dimetridazol ≥97%
Dimetridazol ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  551-92-8
Preis
SFr. 62.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 551-92-8 Molecular Formula: C5H7N3O2 Formula Weight: 141.13 Melting Point: 136-138° Beilstein Reference: 130665 Merck Reference: 14,3265 MDL No.: MFCD00047046
Synonyme:  1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
  • CAS Nummer:551-92-8
  • Formel:C₅H₇N₃O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00047046
  • Molekulargewicht:141.13 g/mol
  • Merck-Index:14,3265
  • Schmelzender Platingehalt:136…138 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:209-001-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g