Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Margarinsäure ≥98% | Avantor

Margarinsäure ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. L05928.14
Reizend
Margarinsäure ≥98%
Katalognr. L05928.14
CAS Nummer:  506-12-7
Margarinsäure ≥98%
Margarinsäure ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 25 g

CAS Nummer:  506-12-7
Preis
SFr. 373.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 506-12-7 Molecular Formula: C17H34O2 Formula Weight: 270.46 Melting Point: 59-63° Boiling Point: 227°/100mm Merck Reference: 14,5751 MDL No.: MFCD00002751

Synonyme:  Heptadecanoic acid, Heptadecylic acid
  • CAS Nummer:506-12-7
  • Formel:C₁₇H₃₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002751
  • Molekulargewicht:270.46 g/mol
  • Merck-Index:14,5751
  • Siedepunkt:227 °C (100 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:59…63 °C
  • Dichte:0,853
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-027-1
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.