ATAS optic Liner
Fritte und konischer Liner, 5 mm, 3,0 mm, 81 mm
568-0635
Deaktivierte Liner für ATAS optic Injektoren.
- Ext.Ø:5 mm
- Ø int.:3,0 mm
- Bezeichnung:Fritte und konischer Liner
- Länge:81 mm
- Seq:04