AuftragsverfolgungKontakt
ATAS optic Liner
ATAS optic Liner
Split/Splitlos FocusLiner, 5 mm, 3,0 mm, 81 mm
Katalognr. 568-0633
ATAS optic Liner
Katalognr. 568-0633
ATAS optic Liner
Split/Splitlos FocusLiner, 5 mm, 3,0 mm, 81 mm
Preis
189.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Deaktivierte Liner für ATAS optic Injektoren.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    5 mm
  • Ø int.:
    3,0 mm
  • Bezeichnung:
    Split/Splitlos FocusLiner
  • Länge:
    81 mm
  • Seq:
    02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..