Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Replacement needles for syringes RTC/RSH | Avantor

Replacement needles for syringes RTC/RSH

Replacement needle for 25 µl gastight syringes, 26, 50 mm, 0,47 mm, Side hole/dome
Katalognr. SGEA038749
Replacement needles for syringes RTC/RSH
Katalognr. SGEA038749
Replacement needles for syringes RTC/RSH

Replacement needle for 25 µl gastight syringes, 26, 50 mm, 0,47 mm, Side hole/dome

Preis
SFr. 94.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    0,47 mm
  • Gauge:
    26
  • Spitzentyp:
    Side hole/dome
  • Bezeichnung:
    Replacement needle for 25 µl gastight syringes
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    11
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..