AuftragsverfolgungKontakt
Syringes | Avantor
Syringes
UNF 1/4-28" Ende, 5 ml, 5MD-C
Katalognr. SGEA008787
Syringes
Katalognr. SGEA008787
Syringes
UNF 1/4-28" Ende, 5 ml, 5MD-C
Preis
SFr. 190.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These syringes are made from borosilicate glass. They are used as a replacement for pump syringes.
  • Accuracy and reproducibility of ±1%
  • Scale length: 60 mm
Thread in plunger button: 6–32 UNC.
Technische Daten
  • Typ:
    5MD-C
  • Volumen:
    5 ml
  • Bezeichnung:
    UNF 1/4-28" Ende
  • Seq:
    01