Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 22, 100 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 100F-C/T-GT-LC *
Katalognr. 548-1631
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
* gasdicht
Documents
Technische Daten
- Ext.Ø:0,72 mm
- Gauge:22
- Typ:100F-C/T-GT-LC *
- Spitzentyp:LC
- Volumen:100 µl
- Bezeichnung:Feste Nadel
- Länge:51 mm
- Seq:05