AuftragsverfolgungKontakt
Linolsäure 95%
Glass bottle for solids, 25 g
  L07949.14
Linolsäure 95%
  L07949.14
 :  60-33-3
Linolsäure 95%
Linolsäure 95%
Glass bottle for solids, 25 g
 :  60-33-3
SFr. 382.00
1 * 25 g
Purity: 95% CAS No.: 60-33-3 Molecular Formula: C18H32O2 Formula Weight: 280.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4699 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -12° Boiling Point: 230°/16mm Beilstein Reference: 1727101 Merck Reference: 14,5505 MDL No.: MFCD00064241
 :  (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
  •  :60-33-3
  •  :C₁₈H₃₂O₂
  •  :MFCD00064241
  •  :280.45 g/mol
  •  :14,5505
  •  :230 °C (16 mmHg)
  •  :–12 °C
  •  :0,902
  •  :>110 °C (230 °F)
  •  :Kühlschrank
  •  :200-470-9
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g