Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Linolsäure 95%

Linolsäure 95%

Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Linolsäure 95%
Katalognr. L07949.06
CAS Nummer:  60-33-3
Linolsäure 95%
Linolsäure 95%

Glasflasche für Feststoffe, 5 g

CAS Nummer:  60-33-3
Preis
SFr. 109.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 95% CAS No.: 60-33-3 Molecular Formula: C18H32O2 Formula Weight: 280.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4699 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -12° Boiling Point: 230°/16mm Beilstein Reference: 1727101 Merck Reference: 14,5505 MDL No.: MFCD00064241

Synonyme:  (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
  • CAS Nummer:60-33-3
  • Formel:C₁₈H₃₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064241
  • Molekulargewicht:280.45 g/mol
  • Merck-Index:14,5505
  • Siedepunkt:230 °C (16 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:–12 °C
  • Dichte:0,902
  • Blitz Pt:>110 °C (230 °F)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-470-9
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g
  • Cat. No.:
    L07949.06

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.