AuftragsverfolgungKontakt
(±)-Epoxystyrol ≥98% | Avantor
(±)-Epoxystyrol ≥98%
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. L07821.22
Gesundheit
Reizend
(±)-Epoxystyrol ≥98%
Katalognr. L07821.22
CAS Nummer:  96-09-3
(±)-Epoxystyrol ≥98%
(±)-Epoxystyrol ≥98%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  96-09-3
Preis
49.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 96-09-3 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.5350 Melting Point: -37° Boiling Point: 193-196° Beilstein Reference: 108582 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005121
Synonyme:  Styrene oxide
  • CAS Nummer:96-09-3
  • Formel:C₈H₈O
  • MDL-Nummer:MFCD00005121
  • Molekulargewicht:120.15 g/mol
  • Siedepunkt:193…196 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–37 °C
  • Dichte:1,053
  • Blitz Pt:74 °C (165 °F)
  • EINECS:202-476-7
  • UN:2810
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g