AuftragsverfolgungKontakt
Methyllinoleat 95% | Avantor
Methyllinoleat 95%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Methyllinoleat 95%
Katalognr. L07450.06
CAS Nummer:  112-63-0
Methyllinoleat 95%
Methyllinoleat 95%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  112-63-0
Preis
SFr. 269.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 95% CAS No.: 112-63-0 Molecular Formula: C19H34O2 Formula Weight: 294.47 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 200°(392°F) Refractive Index: 1.4640 Melting Point: -35° Boiling Point: 207-208°/11mm Beilstein Reference: 1727614 Merck Reference: 14,6095 MDL No.: MFCD00009534
Synonyme:  cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
  • CAS Nummer:112-63-0
  • Formel:C₁₉H₃₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009534
  • Molekulargewicht:294.48 g/mol
  • Merck-Index:14,6095
  • Siedepunkt:207…208 °C (11 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:–35 °C
  • Dichte:0,888
  • Blitz Pt:200 °C (392 °F)
  • EINECS:203-993-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g