AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for comparators
Molybdat, 3/138, 10 - 150 mg/l
Katalognr. 705-0628
Anbieter:   Lovibond
Accessories for comparators
Katalognr. 705-0628
Anbieter:  Lovibond
Accessories for comparators
Accessories for comparators
Molybdat, 3/138, 10 - 150 mg/l
Preis
319.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Eine Vielfalt an Testscheiben mit einer Serie von abgestuften Glasfiltern, die für direkte Testergebnisse vorkalibriert sind. Ein einzigartiges Merkmal der Lovibond®-Testscheiben sind die gefärbten Glasfilter, die farbstabil sind und nicht durch UV-Licht oder andere extreme Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden.
  • Scheibencodes, die mit „N“ beginnen, sind für die Verwendung mit dem Nessleriser 2150 geeignet.
  • Scheibencodes, die mit „C“ beginnen, sind für die Verwendung mit dem Nessleriser 2250 geeignet.
  • Alle anderen Scheiben sind zur Verwendung mit dem Comparator 2000+ geeignet.
 : Die gängigsten Scheiben sind unten aufgelistet; weitere Scheiben sind auf Anfrage erhältlich. Ausführliche Informationen zu Reagenzien und Zubehör für bestimmte Scheiben erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.
Technische Daten
  • Messbereich:
    10 - 150 mg/l
  • Seq:
    63
  • Code:
    3/138
  • Testmethode:
    Molybdat