Burettes, Removable Stopcock
Glass burette tube, 50 ml
Katalognr. BIBBBRB276P
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Soda lime glass, class B, removable PTFE stopcock.
- Flared top for safer filling
- Blue enamel graduations
BS 846
Zertifizierung: BS 846
Dokumente
Technische Daten
- Bezeichnung:Glass burette tube, 50 ml