AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter
95 mm, 500 ml, 3
Katalognr. 511-0246
Anbieter:   SciLabware
Büchner-Trichter
Katalognr. 511-0246
Anbieter:  SciLabware
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
95 mm, 500 ml, 3
Preis
SFr. 765.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Very good temperature resistance
For convenient filtration of solutions.
Technische Daten
  • Platte Ø:
    95 mm
  • Porosität:
    3
  • Kapazität:
    500 ml
  • Seq:
    40