AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter | Avantor
Büchner-Trichter
60 mm, 125 ml, 4
Katalognr. BIBB3700/08
Anbieter:   SciLabware
Büchner-Trichter
Katalognr. BIBB3700/08
Anbieter:  SciLabware
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
60 mm, 125 ml, 4
Preis
SFr. 535.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Very good temperature resistance
For convenient filtration of solutions.
Technische Daten
  • Platte Ø:
    60 mm
  • Porosität:
    4
  • Kapazität:
    125 ml
  • Seq:
    30
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..