Büchner-Trichter
60 mm, 125 ml, 1
Catalog # BIBB3700/02
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
- No filter papers required
- Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
- Very good temperature resistance
For convenient filtration of solutions.
Specifications
- Platte Ø:60 mm
- Porosität:1
- Kapazität:125 ml
- Seq:24
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..