AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter | Avantor
Büchner-Trichter
30 mm, 30 ml, 1
Katalognr. BIBB3620/02
Anbieter:   SciLabware
Büchner-Trichter
Katalognr. BIBB3620/02
Anbieter:  SciLabware
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
30 mm, 30 ml, 1
Preis
SFr. 331.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Very good temperature resistance
For convenient filtration of solutions.
Technische Daten
  • Platte Ø:
    30 mm
  • Porosität:
    1
  • Kapazität:
    30 ml
  • Seq:
    01