AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter, Quickfit® | Avantor
Büchner-Trichter, Quickfit®
55 mm, 3, 24/29 NS
Katalognr. 532-0097
Anbieter:   SciLabware
Büchner-Trichter, Quickfit®
Katalognr. 532-0097
Anbieter:  SciLabware
Büchner-Trichter, Quickfit®
Büchner-Trichter, Quickfit®
55 mm, 3, 24/29 NS
Preis
SFr. 141.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sintered glass disc and integral ground glass cone.
Technische Daten
  • Kern:
    24/29 NS
  • Platte Ø:
    55 mm
  • Porosität:
    3
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.