AuftragsverfolgungKontakt
Scoops, Azlon® | Avantor
Scoops, Azlon®
Scoops, chemical resistand and food safe, 1500 ml, 405 mm, HDPE
Katalognr. AZLOSWL040
Anbieter:   SciLabware
Scoops, Azlon®
Katalognr. AZLOSWL040
Anbieter:  SciLabware
Scoops, Azlon®
Scoops, Azlon®
Scoops, chemical resistand and food safe, 1500 ml, 405 mm, HDPE
Preis
SFr. 32.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sturdy scoops made from natural rigid PE.
  • Lightweight
  • Good chemical resistance
  • Food safe
Technische Daten
  • Kapazität:
    1500 ml
  • Bezeichnung:
    Scoops, chemical resistand and food safe
  • Länge:
    405 mm
  • Material:
    HDPE
  • Seq:
    03