AuftragsverfolgungKontakt
Ampoule breakers
Ampoule breakers
Ampoule breakers, HDPE, 5 - 10 ml glass ampoules
Katalognr. AZLOAWY702
Anbieter:   SciLabware
Ampoule breakers
Katalognr. AZLOAWY702
Anbieter:  SciLabware
Ampoule breakers
Ampoule breakers
Ampoule breakers, HDPE, 5 - 10 ml glass ampoules
Preis
SFr. 706.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Ampoule breakers enables safe and easy breaking of glass ampoules.
  • Broken ampoule top is retained for safe disposal
  • Choice of size to suit all common glass ampoules
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Ampoule breakers, HDPE
  • Seq:
    02
  • Für:
    5 - 10 ml glass ampoules