AuftragsverfolgungKontakt
Behälter, weithalsig, quadratisch, mit Gewinde | Avantor
Behälter, weithalsig, quadratisch, mit Gewinde
200 ml, 59,5x59,5x98,5 mm, 41 mm, 50 mm
Katalognr. 216-1187
Anbieter:   Kautex
Behälter, weithalsig, quadratisch, mit Gewinde
Katalognr. 216-1187
Anbieter:  Kautex
Behälter, weithalsig, quadratisch, mit Gewinde
Behälter, weithalsig, quadratisch, mit Gewinde
200 ml, 59,5x59,5x98,5 mm, 41 mm, 50 mm
Preis
SFr. 98.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 48 ST
Product Details & Documents
PVC. Square. Transparent or brown transparent colours.
  • Wide neck opening
  • Easy to fill and to clean
  • Leakproof
  • Suitable for food
  • With tamper-evident closure, PP, black colour
  • Halal certified
Brown transparent containers are suitable for light-sensitive media. Due to the wide neck opening the containers are easy to fill and to clean. The contents are safe against unauthorized removal. Opening the closure leaves distinct traces.
Technische Daten
  • Gewinde:
    50 mm
  • Kapazität:
    200 ml
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    59,5x59,5x98,5 mm
  • Hals I-Ø:
    41 mm