AuftragsverfolgungKontakt
Microscopy slides with 45° ground corners | Avantor
Microscopy slides with 45° ground corners
Matt, geschliffene Kanten, 90°, 76×26×1 mm
Katalognr. MARI1000912
Anbieter:   MARIENFELD
Microscopy slides with 45° ground corners
Katalognr. MARI1000912
Anbieter:  MARIENFELD
Microscopy slides with 45° ground corners
Microscopy slides with 45° ground corners
Matt, geschliffene Kanten, 90°, 76×26×1 mm
Preis
9.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Microscopy slides with chamfered corners to reduce the risk of injuries and a silky area of 20mm, on one end, at both sides.
Zertifizierung: IVD 98/79/EC
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Matt, geschliffene Kanten, 90°, 76×26×1 mm