Deckgläser
24×46 mm, #1, Glas
Katalognr. 630-1594
Anbieter: MARIENFELD
Direkt zu
Product Details & Documents
Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse I
- Ohne Blasen oder Schlieren
- Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD)
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Verpackung: Jeweils 100 Stück in Schachteln mit Scharnierdeckel oder in Schachteln mit separatem Deckel.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Nr.:#1
- L×B:24×46 mm
- Material:Glas
- Seq:15