Deckgläser
24×32 mm, #1, Borosilikatglas
Katalognr. 631-0691
Anbieter: MARIENFELD
Direkt zu
Product Details & Documents
Farblose Deckgläser geeignet für Anwendungen in den Bereichen Fluoreszenzmikroskopie und in vitro-Diagnostik (IVD).
- Lange Lagermöglichkeit verwittern nicht Chemisch-resistentes, klares Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1
- Kein Aneinanderhaften
- Ausgezeichneter Planlage und glatten Oberflächen
Zertifizierung: IVD 98/79/EC.
Verpackung: Kunststoff-Spenderbox mit Scharnierdeckel. Jede Box enthält 1000 Stück.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Nr.:#1
- L×B:24×32 mm
- Material:Borosilikatglas
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..