AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser
22×60 mm, #1, Glas
Katalognr. 630-1592
Anbieter:   MARIENFELD
Deckgläser
Katalognr. 630-1592
Anbieter:  MARIENFELD
Deckgläser
Deckgläser
22×60 mm, #1, Glas
Preis
SFr. 99.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse I
  • Ohne Blasen oder Schlieren
  • Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD)
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Packaging: Jeweils 100 Stück in Schachteln mit Scharnierdeckel oder in Schachteln mit separatem Deckel.
Documents
Technische Daten
  • Nr.:
    #1
  • L×B:
    22×60 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    12