Deckgläser
22×50 mm, #1, Glas
Codice catalogo 630-1591
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse I
- Ohne Blasen oder Schlieren
- Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD)
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Confezione: Jeweils 100 Stück in Schachteln mit Scharnierdeckel oder in Schachteln mit separatem Deckel.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Nr.:#1
- L×B:22×50 mm
- Material:Glas
- Seq:11