Deckgläser
12×12 mm, #1, Glas
Catalog # 630-1585
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse I
- Ohne Blasen oder Schlieren
- Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD)
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Confezione: Jeweils 100 Stück in Schachteln mit Scharnierdeckel oder in Schachteln mit separatem Deckel.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Nr.:#1
- L×B:12×12 mm
- Material:Glas
- Seq:02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..