Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schnelltests, Chlor-Test MQuant®, Supelco®
Chlor-Test, 0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5-2,0 mg/l Cl₂, DPD liquid, MiQ, 600 Tests
Katalognr. 1.14978.0001
Anbieter:   Merck
Schnelltests, Chlor-Test MQuant®, Supelco®
Katalognr. 1.14978.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Schnelltests, Chlor-Test MQuant®, Supelco®
Schnelltests, Chlor-Test MQuant®, Supelco®
Chlor-Test, 0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5-2,0 mg/l Cl₂, DPD liquid, MiQ, 600 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 295.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 600 Tests
Product Details & Documents
Testsätze für die schnelle, halbquantitative Analyse vor Ort, ohne den aufwendigen Transport ins Labor. Die Ergebnisse sind direkt vor Ort verfügbar. Die einfache, anwenderfreundliche Bedienungsanleitung gewährleistet eine Anwendung ohne zusätzliche Schulungen.
  • Ergebnisse in ca. 1 Minute
  • Einfach zu verwenden
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
  • tragbar
  • Eine Reihe wirtschaftlicher Nachfüllpackungen (RP) ist erhältlich
MQuant® mit Farbscheibenkomparator
Dank der Komparatorscheibe sind diese Testsätze besonders geeignet für die Analyse von getrübten und gefärbten Wässern. Die Komparatorscheibe ist ein praktisches und robustes Farbvergleichsgerät, das auch in feuchter Umgebung zuverlässige Messwerte liefert. Ideal für Proben von mittlerer bis hoher Konzentration in Anwendungen, die sich vom Testen von in Flaschen abgefülltem Wasser zu Abwasser- und anderen Industriewasseruntersuchungen erstrecken.
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
MQuant® mit Farbkartenkomparator
Durch die Verwendung von Küvetten mit einer langen Schichtdicke sind die MQuant® Testsätze besonders für die Messung geringer Konzentrationen geeignet (z.T. bis 0,005 mg/l). Diese Testsätze können für die Analyse von Trinkwasser, Brunnenwasser, Reinst- und Mineralwasser, Trinkwasseraufbereitung sowie für Kühl- und Kesselwasser eingesetzt werden.
Die folgende Tabelle zeigt an, welches Messsystem für welchen Tests verwendet wird; siehe Spalte „Type“
MCD=MQuant® Komparatorscheibe
MCC=MQuant® Komparatorkarte
MTC=MQuant® Titration und Kolorimetrie
 : Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht oder Drehscheiben-Komparator, Bedienungsanleitung.
 : NP=Nachfüllpackung
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    DPD liquid
  • VE:
    600 Tests
  • Bezeichnung:
    Chlor-Test
  • Typ:
    MiQ
  • Messbereich:
    0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5-2,0 mg/l Cl₂
Technische Daten