Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Tall, 7,00 ml, 17×58 mm, Ja
Katalognr. 212-7073
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PE-Verschlussstopfen Geeignet für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
- Stabil, kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
- Weite Öffnung zum einfachen Befüllen und Leeren
- Verschlussstopfen zum sicheren Verschließen
Verpackung: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen pro Karton variiert.
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:17×58 mm
- Kapazität:7,00 ml
- Bezeichnung:Tall