AuftragsverfolgungKontakt
Refraktometer, tragbar, Eclipse | Avantor
Refraktometer, tragbar, Eclipse
Handrefraktometer, Zucker, 0 - 30 % Bx, 0,2 % Bx
Katalognr. 635-0038
Anbieter:   BELLINGHAM STANLEY
Refraktometer, tragbar, Eclipse
Katalognr. 635-0038
Anbieter:  BELLINGHAM STANLEY
Refraktometer, tragbar, Eclipse
Refraktometer, tragbar, Eclipse
Handrefraktometer, Zucker, 0 - 30 % Bx, 0,2 % Bx
Preis
SFr. 318.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
  • Shaded field of view for distinction
  • Anti-roll support and ergonomic design
  • Comfortable eyepiece with smooth adjustment
  • Easy to clean prism and push-on flap protection
  • Unique sample ‘dribble’ feature
Delivery information: Supplied with a soft carrying case and instructions.
Technische Daten
  • Messbereich:
    0 - 30 % Bx
  • Auflösung:
    0,2 % Bx
  • Bezeichnung:
    Handrefraktometer, Zucker
  • Seq:
    02