Digitale Handrefraktometer
DR301-95, 0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD, 0,1 °Bx ; 0,0001 nD
Katalognr. 635-2621
Anbieter: A.KRÜSS Optronic
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Geräte sind für die Bestimmung von Mischungsverhältnissen sowie Qualitäts- und Mengenprüfungen in folgenden Anwendungsbereichen konzipiert.
- Zellstoff- und Papierindustrien
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, einschließlich Zucker und Süßstoffe
- Textilindustrie
- Pharmazeutische und chemische Industrien
- Petrochemische Industrie
- Metallindustrie
- Abwassermanagement
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Dokumente
KRUEDR101-60_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Modell:DR301-95
- Messbereich:0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD
- Auflösung:0,1 °Bx ; 0,0001 nD
- Cat. No.:635-2621
- Genauigkeit:±0,5 °C ; ±0,1 °Brix ; ±0,00015 nD
- Stromzufuhr:9 V battery
- Temperatur Präzision:±0,5
- B×T×H:180×100×60 mm
- Gewicht:500 g