Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Öffnungszange für 13-mm-Bördelkappen
Katalognr. WHEAW225352
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
These decappers are used to remove aluminium seals from bottles and vials with crimp or serum finish.
- Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
- Labeled for quick size identification
- Autoclavable
Technische Daten
- Bezeichnung:Öffnungszange für 13-mm-Bördelkappen
- Seq:03
- Cat. No.:WHEAW225352