pH Electrodes, SenTix®
pH-Elektrode SenTix® 51, Kunststoff, KCl 3 mol/l-Elektrolyt, Temperatursonde, DIN+Bananenstecker (1×4 mm), fixes 1 m-Kabel, SenTix® 51*, 0 - 14, 0...+80 °C, Kunststoff, KCl 3 mol/l, ohne Ag+, 12×120 mm, DIN+Bananenstecker (1×4 mm), Field
Catalog # 662-0106
Supplier: WTW
Jump to:
Product Details & Documents
Die bewährten und getesteten pH-Elektroden sind einfach in der Handhabung und bieten eine hohe Qualität und Präzision.
- Elektroden mit Gelelektrolyt und einem Körper aus Kunststoff sind robust und stoßfest, Membranglas ist durch ein Plastikgehäuse sicher geschützt
- Elektroden mit Flüssigelektrolyt: Der Kapillareffekt des Platindrahts garantiert konstanten Ausfluss und beugt Kontaminationen durch Ausfällungen oder Schmutz vor
- SenTix® HW- und HWS-Elektroden: Elektrolyt-Ausfluss kann für optimale Ergebnisse angepasst werden
Das neue, optimierte Membranglas garantiert sogar bei niedrigen Temperaturen eine rasche Messung. Der benutzerfreundliche Verschluss für die Einfüllöffnung verhindert ein Austreten des Elektrolyts während der Lagerung.
* Mit integriertem Temperaturfühler (NTC 30 KOhm).
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Specifications
- Anschluss:DIN+Bananenstecker (1×4 mm)
- Ø×L:12×120 mm
- Für:Field
- Typ:SenTix® 51*
- Bezeichnung:pH-Elektrode SenTix® 51, Kunststoff, KCl 3 mol/l-Elektrolyt, Temperatursonde, DIN+Bananenstecker (1×4 mm), fixes 1 m-Kabel
- Material:Kunststoff
- Seq:13
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l, ohne Ag+
- Temperatur:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- WTWA109735Elektrolyt mit 2 mol/L KNO₃ und 0,001 mol/L KCl für kombinierte ORP-Elektrode mit SilberelektrodeLog in for availability1 * 250 mL - SFr. 75.60