AuftragsverfolgungKontakt
Trypsin
Trypsin-EDTA 1X in solution, without calcium, without magnesium, with phenol red, 500 ml
Katalognr. L0930-500
Anbieter:   Biowest
Trypsin
Katalognr. L0930-500
Anbieter:  Biowest
CAS Nummer:  
Trypsin
Trypsin
Trypsin-EDTA 1X in solution, without calcium, without magnesium, with phenol red, 500 ml
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 60.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Trypsin is a porcine pancreas-derived enzyme that is commonly used for the dissociation and disaggregation of anchorage-dependent mammalian cells and tissues. The concentration of trypsin necessary to dislodge the cells from their substrate depends on the sensitivity of the cells.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 ml
  • Bezeichnung:
    Trypsin-EDTA 1X in solution, without calcium, without magnesium, with phenol red
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.