AuftragsverfolgungKontakt
Donkey serum
Eselserum, Sterilfiltriert, gefroren
  S2170-500
 :   Biowest
Donkey serum
  S2170-500
 :  Biowest
Donkey serum
Donkey serum
Eselserum, Sterilfiltriert, gefroren
SFr. 245.00
1 * 500 mL
Donkey serum may be used as a blocking agent and controls in immunoassays. For immunohistochemistry and immunocytochemistry, donkey serum was used between 5 to 20% as a blocking agent in various studies.
  • Serumformat:
    gefroren
  • Sterilität:
    Sterilfiltriert
  • Bezeichnung:
    Eselserum
  • Seq:
    25