AuftragsverfolgungKontakt
Donkey serum | Avantor
Donkey serum
Eselserum, Sterilfiltriert, gefroren
Anbieter:   Biowest
Donkey serum
Katalognr. S2170-100
Anbieter:  Biowest
Donkey serum
Donkey serum
Eselserum, Sterilfiltriert, gefroren
Preis
SFr. 84.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Donkey serum may be used as a blocking agent and controls in immunoassays. For immunohistochemistry and immunocytochemistry, donkey serum was used between 5 to 20% as a blocking agent in various studies.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
  • Serumformat:
    gefroren
  • Sterilität:
    Sterilfiltriert
  • Bezeichnung:
    Eselserum
  • Seq:
    24