Ziegenserum
Ziegenserum, Sterilfiltriert, gefroren
Katalognr. S2000-500
Anbieter: Biowest
Direkt zu
Product Details & Documents
Ziegenserum ist ein Blutprodukt, das von gesunden, nicht immunisierten Tieren gewonnen wird.
- Blockierungsreagenz oder Negativkontrolle in Immunoassays
- Für die Immunhistochemie und Immunzytochemie, in verschiedenen Studien zwischen 1 und 20 % als Blockierungsreagenz eingesetzt
Geeignete Alternative zu FBS in einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen (z. B. Isolierung und Identifizierung von Viren, die in einer Vielzahl von Primärzellen produziert werden).
Dokumente
Technische Daten
- Serumformat:gefroren
- Sterilität:Sterilfiltriert
- Bezeichnung:Ziegenserum
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.