Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schlauch

Schlauch

Vordere Sitzkapillare, 0,5 mm, 0,1 m
Catalog # HEWLG2258-87316
Schlauch
Catalog # HEWLG2258-87316
Schlauch
Schlauch

Vordere Sitzkapillare, 0,5 mm, 0,1 m

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ordering information:

Specifications
  • Ø int.:
    0,5 mm
  • Bezeichnung:
    Vordere Sitzkapillare
  • Länge:
    0,1 m
  • Seq:
    14
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HEWL0100-2410
    Verbindung, PEEK, für Schläuche mit 1/8" A.Ø
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HEWL5065-9948
    Fittingschrauben, Edelstahl 10-32, 4 mm
    Log in for availability
    1 * 5 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HEWL5065-9950
    Ferrule, PEEK und Ring, Edelstahl, für 2-mm-Schläuche
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HEWL5065-9976
    Klemmen und Mikroklemmen
    Log in for availability
    1 * 10 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HEWLG1313-43216
    Wasteadapter, grau, für Autosampler der Serie 1200
    Log in for availability
    1 * 1 ST