Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Trypsin

1 KIT
Katalognr. EURLEMR308005
Anbieter:   EUROCLONE
Trypsin
Katalognr. EURLEMR308005
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  
Trypsin

1 KIT

CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    1 KIT
  • Cat. No.:
    EURLEMR308005
  • CAS Nr.:
    9002-07-7
  • Enzymname:
    Trypsin
  • MDL No.:
    MFCD00082094
  • Lagerbedingungen:
    Refrigerator

Technische Daten