AuftragsverfolgungKontakt
Eimer, Rund, PP | Avantor
Eimer, Rund, PP
Transparent, 12 L, 310 mm, 300 mm
Katalognr. BURK2306-1012
Anbieter:   BURKLE
Eimer, Rund, PP
Katalognr. BURK2306-1012
Anbieter:  BURKLE
Eimer, Rund, PP
Eimer, Rund, PP
Transparent, 12 L, 310 mm, 300 mm
Preis
SFr. 60.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PP hergestellt, Durchscheinend.
  • Mit Griff
  • Mit Ausguss
  • Mit Inhaltsskala, Graduierung 1000 ml
  • Sterilisierbar
Eimer zum Transportieren, dekantieren und mischen. Sicheres Entleeren mit breitem Auslauf.
Technische Daten
  • Kapazität:
    12 L
  • Farbe:
    Transparent
  • Höhe:
    300 mm
  • Ø:
    310 mm