AuftragsverfolgungKontakt
Molecular models of elements, Molymod®
Molecular models of elements, Molymod®
Halogen, Grün, 1, 20 mm
Katalognr. SPIRMA-101
Marketsource
Anbieter:   SPIRING ENTERPRISES
Molecular models of elements, Molymod®
Katalognr. SPIRMA-101
Marketsource
Molecular models of elements, Molymod®
Molecular models of elements, Molymod®
Halogen, Grün, 1, 20 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Molymod is the original, unique, dual-scale system of high quality molecular models.
Technische Daten
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    Halogen
  • Anz. Bohrungen:
    1
  • Ø:
    20 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.