Pulvertrichter
100 mm, 94 mm, 20 mm, 22 mm stem I-Ø
Katalognr. HIRS7760103
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Powder funnels, made of PP, translucent. For decanting powdery materials. Also suitable for liquids. Cone angle 60°.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Autoclavable
Technische Daten
- Trichter A-Ø:100 mm
- Bezeichnung:22 mm stem I-Ø
- Länge:94 mm
- Stiel Länge:20 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..