AuftragsverfolgungKontakt
Jars, white with red cap
Jars, white with red cap
1000 ml, 112,3 mm, 159,5 mm
Catalog # HEIZ41-1000
Supplier:   Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
Catalog # HEIZ41-1000
Supplier:  Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
Jars, white with red cap
1000 ml, 112,3 mm, 159,5 mm
Price
SFr. 6.20
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
  • Ext.Ø:
    112,3 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    159,5 mm
  • Seq:
    12