AuftragsverfolgungKontakt
Double spatulas, micro, American pattern | Avantor
Double spatulas, micro, American pattern
Double ended, American pattern, 140 mm
Katalognr. HAMMHSN416-14
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro, American pattern
Katalognr. HAMMHSN416-14
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro, American pattern
Double spatulas, micro, American pattern
Double ended, American pattern, 140 mm
Preis
11.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These double-ended micro spatulas with American pattern are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Double ended, American pattern
  • Länge:
    140 mm