Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Selbstschließende Beutel

LDPE, 400×600 mm
Katalognr. HKPK102152
Anbieter:   HK PACK KRAUTSCHEID
Selbstschließende Beutel
Katalognr. HKPK102152
Selbstschließende Beutel
Selbstschließende Beutel

LDPE, 400×600 mm

Preis
SFr. 69.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

PE, 50 µm dick, transparent.

  • In verschiedenen Größen verfügbar
  • Mit und ohne Beschriftungsbereich

Diese Beutel ermöglichen die Lagerung und den Transport von Proben.

Technische Daten
  • Abmessungen:
    400×600 mm
  • Material:
    LDPE