Jars, white with red cap
30 ml, 38,2 mm, 47,7 mm
Catalog # HEIZ41-0030
Supplier: Rosa Heinz GmbH
Jump to:
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
- Ext.Ø:38,2 mm
- Kapazität:30 ml
- Höhe:47,7 mm
- Seq:03