Proteinase K
Glass bottle, 6,25 mL
Katalognr. AMBI2548
Marketsource
Anbieter: Ambion
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle
- VE:6,25 mL
- Cat. No.:AMBI2548
- CAS Nr.:39450-01-6
- Form:Aqueous solution
- Enzymname:Proteinase K
- Konzentration:20 mg/ml
- Lagerbedingungen:Refrigerator
- Enzymaktivität:600 mAnsonU/ml