Cäsiumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. AMBI9164
Marketsource
Anbieter: Ambion
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Cesium Chloride
- CAS Nummer:7647-17-8
- Formel:CsCl
- MDL-Nummer:MFCD00010955
- Molekulargewicht:168.36 g/mol
- Merck-Index:13,02021
- Siedepunkt:1303 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:646 °C
- Dichte:3,7808 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-600-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg



