AuftragsverfolgungKontakt
Cäsiumchlorid | Avantor
Cäsiumchlorid
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. AMBI9162
Marketsource
Anbieter:   Ambion
Cäsiumchlorid
Katalognr. AMBI9162
Anbieter:  Ambion
Marketsource
CAS Nummer:  7647-17-8
Cäsiumchlorid
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  7647-17-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Cesium Chloride
  • CAS Nummer:7647-17-8
  • Formel:CsCl
  • MDL-Nummer:MFCD00010955
  • Molekulargewicht:168.36 g/mol
  • Merck-Index:13,02021
  • Siedepunkt:1303 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:646 °C
  • Dichte:3,7808 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-600-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g